Learn More
Borane dimethyl sulfide complex, 2M solution in toluene, AcroSeal™
Codice prodotto. p-4813360 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 12654947
Marca: Thermo Scientific Acros 186961000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13292-87-0 | C2H9BS | 75.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Borane dimethyl sulfide complex
CAS 13292-87-0, 108-88-3
Quantità 100 mL
Formula molecolare C2H9BS
Formula lineare (CH3)2S·BH3
Numero MDL MFCD00013189
Punto d'infiammabilità 7°C
Indice di Merck 15,1336
Sinonimo dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms
InChI Key RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
SMILES B.CSC
IUPAC Name boron;methylsulfanylmethane
Molecular Weight (g/mol) 75.96
PubChem CID 9833925
Peso formulazione 75.95
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.90 to 2.20 M
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Gravità specifica 0.856
Densità 0.8560g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Borane-methyl sulfide complex, 2M solution in Toluene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.