Learn More
Borane dimethyl sulfide complex, 2M solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. p-71779 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 10022420
Marca: Thermo Scientific Acros 185071000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13292-87-0 | C2H9BS | 75.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Borane-methyl sulfide complex
Colore Colorless to Yellow
Nota nome 2M Solution in Tetrahydrofuran
CAS 13292-87-0, 109-99-9, 75-18-3
Formula molecolare C2H9BS
Formula lineare (CH3)2S·BH3
Numero MDL MFCD00013189
Concentrazione 1.80 to 2.20M
Fieser 04,191; 05,47; 06,64; 08,49; 10,49; 14,52; 17,50
Densità 0.8500g/mL
Indice di Merck 15, 1336
Sinonimo dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ethyl ether, tetrahydrofurane, hexane,, toluene, methylene chloride and other aprotic, solvents
InChI Key RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
SMILES B.CSC
IUPAC Name (methylsulfanyl)methane borane
Molecular Weight (g/mol) 75.96
PubChem CID 9833925
Peso formulazione 75.95
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Gravità specifica 0.85
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità −17°C
Forma fisica Soluzione
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Borane-methyl sulfide complex, 2M solution in tetrahydrofuran
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.