Learn More
Borane-tetrahydrofuran complex, 1M soln. in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15461887
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 15461887
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043291.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14044-65-6
Formula molecolare C4H11BO
Molecular Weight (g/mol) 85.94
Numero MDL MFCD00012429
InChI Key RMCYTHFAWCWRFA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo borane-tetrahydrofuran complex, tetrahydrofuran borane, bh3.thf, borane tetrahydrofuran complex solution, borane-d3-thf complex solution, borane-tetrahydrofuran, unii-5ear4err1l, oxolane borane, boron; oxolane, borane thf
PubChem CID 11062302
IUPAC Name boron;oxolane
SMILES B.C1CCOC1
Specifica
Materiale o nome chimico Borane-tetrahydrofuran complex
Colore Colorless
Densità 0.878 g/mL
Punto d'infiammabilità -21°C (-8°F)
Imballaggio ChemSeal™ bottles
Formula lineare BH3/(CH2)4O
Quantità 100 mL
Numero UN UN3148
Beilstein 3668402
Sensibilità Air and moisture sensitive
Informazioni di solubilità Miscible and reacts violently with water.
Peso formulazione 85.94
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M soln. in THF
Forma fisica Liquid