Learn More
Borane-tetrahydrofuran complex, 1M solution in THF, Stabilized, AcroSeal™
Codice prodotto. 10781831 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 10781831
Marca: Thermo Scientific Acros 175088000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14044-65-6 | C4H11BO | 85.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Borane-tetrahydrofuran complex
Colore Colorless
Nota nome 1M solution in tetrahydrofuran, stabilized
CAS 14044-65-6, 109-99-9
Formula molecolare C4H11BO
Numero MDL MFCD00012429
Concentrazione 0.96 to 1.08M
Fieser 01,199; 02,106; 03,76; 04,124; 05,184; 06,161; 07,89; 12,65; 17,101
Densità 0.8760g/mL
Indice di Merck 15, 1336
Sinonimo borane-tetrahydrofuran complex, tetrahydrofuran borane, bh3.thf, borane tetrahydrofuran complex solution, borane-d3-thf complex solution, borane-tetrahydrofuran, unii-5ear4err1l, oxolane borane, boron; oxolane, borane thf
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts.
InChI Key RMCYTHFAWCWRFA-UHFFFAOYSA-N
SMILES B.C1CCOC1
IUPAC Name oxolane borane
Molecular Weight (g/mol) 85.94
PubChem CID 11062302
Peso formulazione 85.94
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Gravità specifica 0.876
Trattamenti Stabilized
Quantità 800 mL
Punto d'infiammabilità −22°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Borane-tetrahydrofuran complex, 1M solution in THF, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.