Learn More
Boric acid, 100.28%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11470502 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 kg
Dimensione della confezione:
5kg
Codice prodotto. 11470502
Marca: MP Biomedicals 0219141105
Specifica
Materiale o nome chimico Boric acid
Colore White
CAS 10043-35-3
Densità 1.5172g/cm3 at 14°C
Intervallo percentuale saggio 1.0028
Quantità 5 kg
Formula molecolare BH3O3
Forma fisica Crystals
Numero MDL MFCD00011337
Sinonimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
InChI Key KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)O
IUPAC Name boric acid
Molecular Weight (g/mol) 61.83
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Peso formulazione 61.83
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Boric Acid, ACS
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: boric acid