Learn More
Boric Acid, 2% Solution + Indicator, Chem-Lab
Codice prodotto. 11909182
Click to view available options
Quantità:
5 L
Dimensione della confezione:
5L
Codice prodotto. 11909182
Marca: Chem-Lab CL02.0209.5000
Suitable for Kjeldahl nitrogen determination and AFNOR determination in water. Boric Acid, 2% Solution + Indicator, Chem-Lab consists of 20g H3BO3 + indicator per 1L water. It has a pH value of 3.90–4.30.
Boric Acid, 2% Solution + Indicator is used in the analysis and quantitative determination of organic nitrogen.
Specifica
pH 3.90–4.30
Colore Purple to Red
CAS 10043-35-3, 7732-18-5
Concentrazione 20g H3BO3 + indicator per 1L H2O
Densità 1.00g/mL
Odore Odorless
Quantità 5 L
Formula molecolare BH3O3
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00011337
Sinonimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
Informazioni di solubilità Water
InChI Key KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)O
IUPAC Name boric acid
Molecular Weight (g/mol) 61.83
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Peso formulazione 61.83g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Boric acid 2% solution + indicator
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Boric acid, Methanol