Learn More
Boric Acid, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11460354 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
Codice prodotto. 11460354
Marca: MP Biomedicals 02191411.3
Used in buffers and for calibration of gel columns, as well as an astringent, antiseptic, antifungal and antibacterial agent. Boric Acid, MP Biomedicals has a single boron and its salt forms complex equilibria in solution, with the ion B4O7-2 being the pr
Application include:
  • As an astringent, antiseptic, antibacterial and antifungal agent in research labs
  • In buffers and for calibration of polyacrylamide gel columns for the separation of oligonucleotides by capillary electrophoresis
  • Weatherproofing wood and fireproofing fabrics
  • Manufacturing of cements, crockery, porcelain, enamels, glass, borates, leather, carpets, hats, soaps, artificial gems
  • As a preservative and in nickeling baths
  • Cosmetics, printing, dyeing, painting and photography
  • For impregnating wicks, in electric condensers and for hardening steel
  • As an insecticide for cockroaches and black carpet beetles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 10043-35-3
Quantità 25 g
Formula molecolare BH3O3
Forma fisica White Powder
Numero MDL MFCD00011337
Sinonimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
Informazioni di solubilità Soluble in water; insoluble in alcohol; freely soluble in boiling water.
InChI Key KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)O
IUPAC Name boric acid
Molecular Weight (g/mol) 61.83
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Peso formulazione 61.84g/mol
Percent Purity ≥99.5%
Grado Reagente ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Boric Acid, ACS
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Boric Acid