Learn More
Boric Acid, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11440502 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
Codice prodotto. 11440502
Marca: MP Biomedicals 02191411.1
Used as an astringent, antiseptic, antibacterial and antifungal agent. Boric Acid, MP Biomedicals is a preservative with a wide range of applications. It is used in buffers and for calibration of polyacrylamide gel columns for the separation of oligonucle
Boric acid has a single boron; its salt forms complex equilibria in solution, with the ion B4O7-2 being the predominant species. Manufacturing and industrial uses include: for weatherproofing wood and fireproofing fabrics; as a preservative; manufacturing of cements, crockery, porcelain, enamels, glass, borates, leather, carpets, hats, soaps, artificial gems; in nickeling baths; cosmetics; printing and dyeing, painting; photography; for impregnating wicks; electric condensers; hardening steel. It is also used as an insecticide for cockroaches and black carpet beetles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10043-35-3
Formula molecolare BH3O3
Molecular Weight (g/mol) 61.83
Numero MDL MFCD00011337
InChI Key KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC Name boric acid
SMILES OB(O)O
Specifica
Quantità 100 g
Forma fisica White Powder
Informazioni di solubilità Soluble in water; insoluble in alcohol; freely soluble in boiling water.
Peso formulazione 61.84
Percent Purity ≥99.5%
Grado Reagente ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Boric Acid, ACS
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: boric acid