Learn More
Boric acid, 99+%, extra pure
Codice prodotto. p-4509362 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
Codice prodotto. 10103820
Marca: Thermo Scientific Acros 180570010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10043-35-3
Formula molecolare BH3O3
Molecular Weight (g/mol) 61.83
Numero MDL MFCD00011337
InChI Key KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC Name boric acid
SMILES OB(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Boric acid
Colore White
Punto di fusione 169.0°C
Odore Odorless
Imballaggio Plastic bottle
Intervallo percentuale saggio 99+%
Quantità 1 kg
Formula lineare H3BO3
Forma fisica Coarse Crystals
Fieser 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70
Indice di Merck 15, 1339
Informazioni di solubilità Solubility in water: 49.5g/L (20°C). Other solubilities: 1g/18mL cold alcohol - 1g/6mL boiling alcohol, 1g/4mL glycerol, nacl, licl, mineral acids decrease the solubility, kno3,k2so4,kcl,nano3,na2so4 increase the sol.
Peso formulazione 61.83
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapuro
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Boric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.