Learn More
Boric Acid, Reagent Grade, ≥99.5%, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
10 kg
Imballaggio:
Drum with inliner
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
500g
5kg
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Boric acid |
| pH | 3.6 to 4 (at 20°C) |
| Colore | Colorless |
| Punto di fusione | 160°C |
| Densità | 1.510g/cm3 at 20°C |
| Odore | Odorless |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Pressione del vapore | 2.6mmHg (20°C) |
| Quantità | 2.5 kg |
| Formula lineare | H3BO3 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Boric acid
- Pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: boric acid