Learn More
BRAND™ Boro 3.3 Conical Ground Joint Stopper
Codice prodotto. 10597451 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
NS 24/29
NS 45/40
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10597451
Marca: BRAND™ 144530
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Solid or semi-hollow, with octagonal grip
  • Boro 3.3 glass construction
  • DIN 12252
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Descrizione Solid
    Giunto rastremato standard NS 24/29
    Materiale Borosilicate Glass
    Forma Octagonal Grip