Learn More
Boron, AAS solution standard, Specpure™ B 1000μg/mL
Codice prodotto. 11349149
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 11349149
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 088055.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
H3BO3 in H2O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare H3BO3 in H2O
Numero MDL MFCD00134034
Specifica
Materiale o nome chimico Boron, AAS standard solution
Nota nome B 1000μg/mL
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL
Grado Specpure