Learn More
Boron carbide, 90+%
Codice prodotto. 11361448
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11361448
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010922.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 12069-32-8 | CB4 | 55.25 g/mol
Boron carbide is a hard boron-carbon ceramic material used in tank armor, bulletproof vests, engine sabotage powders, neutron absorber, cutting tools and dies and in brake linings of vehicles. It acts as an antioxidant additives in magnesia-carbon bricks. It is used as a precursor in the production of boron containing materials such as titanium boride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12069-32-8
Formula molecolare CB4
Molecular Weight (g/mol) 55.25
Numero MDL MFCD00011520
InChI Key INAHAJYZKVIDIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo boron carbide, boron carbide b4c, tetra 10b boron carbide, boron carbide, dust, tetrabor, boron carbide powder, boron carbide b4c grade hp, boron carbide b4c grade hs, b4-c, boron carbide b4c grade hd 07
PubChem CID 123279
IUPAC Name 2,3,4,5-tetraboratetracyclo[2.1.0.0¹,³.0²,⁵]pentane
SMILES B12B3B4B1C234
Specifica
Materiale o nome chimico Boron carbide
Punto di fusione 2350°C
Colore Black
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio >90%
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 55.26
Odore Odorless
Densità 2.52