Learn More
Boron nitride, 98%
Codice prodotto. p-7077280 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 15580544
Marca: Thermo Scientific Acros 441800500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10043-11-5 | BN | 24.82 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10043-11-5
Formula molecolare BN
Molecular Weight (g/mol) 24.82
Numero MDL MFCD00011317
InChI Key LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
SMILES B=N
Specifica
Materiale o nome chimico Boron nitride
Punto di fusione 2700.0°C to 3000.0°C
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 97.5% min
Formula lineare BN
Indice di Merck 15,1347
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble (20°C). Other solubilities: soluble in water (95°)
IUPAC Name boranylidyneamine
Peso formulazione 24.82
Percent Purity 98%