Learn More
Boron nitride, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7076472
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
5 Pc.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 15492037
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044837.KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Used in production of alloys. It is also used in the manufacture of furnace refractories, insulation materials, machinery and aviation.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10043-11-5
Formula molecolare BN
Molecular Weight (g/mol) 24.82
Numero MDL MFCD00011317
InChI Key LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
IUPAC Name boranylidyneamine
SMILES B=N
Specifica
Materiale o nome chimico Boron nitride
Forma fisica Hot Pressed Rod
Quantità 1 Pc.
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 24.82
Percent Purity 99.5%
Imballaggio Bag