Learn More
Boron nitride, Refractory Brushable Paint, BN 10%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11339398
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 11339398
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043278.A1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10043-11-5
Formula molecolare BN
Molecular Weight (g/mol) 24.82
Numero MDL MFCD00011317
InChI Key LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
SMILES B=N
Specifica
Materiale o nome chimico Boron nitride
Nota nome Refractory Brushable Paint
Colore White
Forma fisica Paste
Quantità 1 kg
IUPAC Name boranimine
Concentration or Composition (by Analyte or Components) BN 10%