Learn More
Boron oxide, 98%, -40 mesh
Produktkod. p-3734679 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Glass Bottle
Plastic Drum
Förpackningsstorlek
1kg
25kg
5kg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10115220
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 206300010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 1303-86-2 | B2O3 | 69.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1303-86-2
Formula molecolare B2O3
Molecular Weight (g/mol) 69.62
Numero MDL MFCD00011315
InChI Key JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g
PubChem CID 518682
ChEBI CHEBI:30163
IUPAC Name oxo[(oxoboranyl)oxy]borane
SMILES O=BOB=O
Specifikationer
Punti di ebollizione 1860.0°C
Materiale o nome chimico Boron oxide
Punto di fusione 450.0°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare B2O3
Fieser 01,673; 02,32; 03,33; 09,1349
Indice di Merck 15,1348
Informazioni di solubilità Solubility in water: 36g/L (25°C). Other solubilities: soluble in hot water, soluble in alcohol, glycerol and acids
Peso formulazione 69.61
Percent Purity 98%
Imballaggio Glass Bottle
Gravità specifica 2.46
Densità 2.4600g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Boron oxide
Signalord
  • Pericolo
Riskkategorier
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Skyddsangivelse
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.