Learn More
Boron oxide, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7048660
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11366178
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011158.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • In the electronics industry as a liquid encapsulent for Czochralski-type growth of III-V semiconductor single crystals (e.g., GaAs, GaP, InP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1303-86-2
Formula molecolare B2O3
Molecular Weight (g/mol) 69.62
Numero MDL MFCD00011315
InChI Key JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g
PubChem CID 518682
ChEBI CHEBI:30163
IUPAC Name oxo(oxoboranyloxy)borane
SMILES O=BOB=O
Specifica
Punti di ebollizione 1860°C
Materiale o nome chimico Boron oxide
Punto di fusione ∼450°C
Nota nome Fused Lump, Approx. 1.0 in. dia. x 0.75 in. thick
Colore White
Forma fisica Fused Lump
Quantità 100 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Indice di Merck 14,1337
Peso formulazione 69.62
Percent Purity 99.999%
Grado Puratronic
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.46 g/mL (±)0.01