Learn More
Boron, plasma standard solution, Specpure™ B 1000μg/mL
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
50mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Boron |
| Nota nome | plasma standard solution, B 1000μg/mL |
| Pressione del vapore | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Forma fisica | Liquid |
| Numero MDL | MFCD00134034 |
| Quantità | 100 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Boron, plasma standard solution, Specpure, B 1000µg/ml
- Pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Boric acid
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Share a Content Correction