Learn More
Boron, plasma standard solution, Specpure™ B 1000μg/mL
Codice prodotto. 11353518
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
50mL
Codice prodotto. 11353518
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039147.AD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Boron
Nota nome plasma standard solution, B 1000μg/mL
Pressione del vapore 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00134034
Quantità 50 mL