Learn More
Boron standard solution, for AAS, 1 mg/ml B in water
Codice prodotto. 10154260 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10154260 100 mL 100mL
10504141 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10154260 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 195861000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.20€
    24.40€ / 100mL
    Risparmia 1.80€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7440-42-8 | B | 10.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For atomic adsorption spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Boron standard solution
Imballaggio Plastic bottle
CAS 7440-42-8
Forma fisica Solution
Formula molecolare B
Concentrazione 997 to 1003 μg/mL of B in water (20°C)
Numero MDL MFCD00134034 MFCD00151272
Indice di Merck 14, 1343
Solubilità Soluble in water
InChI Key ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
SMILES [B]
IUPAC Name boron
Molecular Weight (g/mol) 10.81
PubChem CID 5462311
Quantità 100 mL
ChEBI CHEBI:27560
Peso formulazione 10.81
Grado AAS