Learn More
Boron tribromide, 1M solution in heptane, AcroSeal™
Codice prodotto. 10412493 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 10412493
Marca: Thermo Scientific Acros 378191000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10294-33-4 | BBr3 | 250.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 90.0°C
Materiale o nome chimico Boron tribromide
CAS 10294-33-4, 142-82-5
Quantità 100 mL
Formula molecolare BBr3
Numero MDL MFCD00011312
Punto d'infiammabilità −1°C
Indice di Merck 15,1349
Sinonimo boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
InChI Key ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrB(Br)Br
IUPAC Name tribromo borano
Molecular Weight (g/mol) 250.52
PubChem CID 25134
Peso formulazione 250.52
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Gravità specifica 0.869
Densità 0.8690g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Boron tribromide, 1M solution in heptane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H300-Letale se ingerito.
  • H330-Letale se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.