Learn More
Boron tribromide, 1M solution in methylene chloride
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
100 mL
800 mL
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
10mL
800mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent, Lewis acid
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Boron tribromide |
| Nota nome | 1M Solution in Methylene Chloride |
| CAS | 10294-33-4, 75-09-2 |
| Colore | Yellow to Brown |
| Forma fisica | Solution |
| Quantità | 10 mL |
| Formula molecolare | BBr3 |
| Formula lineare | BBr3 |
| Numero MDL | MFCD00011312 |
| Fieser | 01,66; 02,33; 03,30; 04,42; 05,49; 06,64; 09,61; 10,50; 11,71; 13,43 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Boron tribromide, 1M solution in methylene chloride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H330-Letale se inalato.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H300-Letale se ingerito.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.