Learn More
Boron tribromide, 99.9%
Codice prodotto. 10481491 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10481491
Marca: Thermo Scientific Acros 295201000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10294-33-4 | BBr3 | 250.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent, Lewis acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10294-33-4
Formula molecolare BBr3
Molecular Weight (g/mol) 250.52
Numero MDL MFCD00011312
InChI Key ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide
PubChem CID 25134
IUPAC Name tribromo borano
SMILES BrB(Br)Br
Specifica
Punti di ebollizione 91.2°C
Materiale o nome chimico Boron tribromide
Punto di fusione -46.0°C
Colore Amber
Forma fisica Liquid
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.85% min. (By difference)
Formula lineare BBr3
Fieser 01,66; 02,33; 03,30; 04,42; 05,49; 06,64; 09,61; 10,50; 11,71; 13,43
Indice di Merck 15, 1349
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol
Peso formulazione 250.52
Percent Purity 99.9%
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 2.65
Densità 2.6500g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Boron tribromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H330-Letale se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.