Learn More
Boron trifluoride, 12% (1.5M) in methanol, AcroSeal™
Codice prodotto. p-4813362 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 13498598
Marca: Thermo Scientific Acros 445271000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 373-57-9 | BF3 | 67.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 65.0°C
Materiale o nome chimico Boron trifluoride
Punto di fusione -98.0°C
CAS 373-57-9, 67-56-1
Quantità 100 mL
Formula molecolare BF3
Formula lineare BF3
Numero MDL MFCD00011316
Punto d'infiammabilità 4°C
Sinonimo boron trifluoride-methanol solution, boron trifluoride-methanol complex, boron trifluoride methanol, boron trifluoride-methanol solution in methanol, bf3 methanol, .bf3 in methanol, boron fluoride methanol, bf3 meoh, borontrifluoride methanol, boron trifluoride solution
Informazioni di solubilità Solubility in water: may decompose
InChI Key WTEOIRVLGSZEPR-UHFFFAOYSA-N
SMILES FB(F)F
IUPAC Name trifluoroborane
Molecular Weight (g/mol) 67.81
PubChem CID 11062313
Peso formulazione 67.81
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Gravità specifica 0.87
Densità 0.8700g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Boron trifluoride, 12% in methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.