Learn More
Boron trifluoride, 12% (1.5M) in methanol
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in vetro
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500 GR
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di acilazione, acido di Lewis
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 65.0°C |
| Materiale o nome chimico | Boron trifluoride |
| Punto di fusione | -98.0°C |
| Nota nome | 1.5M solution in methanol |
| CAS | 373-57-9, 67-56-1 |
| Colore | Amber to Colorless |
| Forma fisica | Solution |
| Quantità | 1 kg |
| Formula molecolare | BF3 |
| Formula lineare | BF3 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Boron trifluoride, 12% in methanol
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H330-Letale se inalato.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.