Learn More
Boron trifluoride dihydrate, 65% BF3
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 58°C to 60°C (1.5mmHg) |
| Materiale o nome chimico | Boron trifluoride dihydrate |
| Punto di fusione | 6°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 100 mL |
| Intervallo percentuale saggio | 65.0 to 66% |
| Formula lineare | BF3·2H2O |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: miscible |
| Peso formulazione | 103.85 |
| Vedi altri risultati |