Learn More
Boron triiodide, 95%
Codice prodotto. 11374949
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11374949
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 087220.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13517-10-7 | BI3 | 391.52 g/mol
Boron triiodide is used as pharmaceutical, chemical and organic intermediate. It is also used as a catalyst and for preparation of boron compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13517-10-7
Formula molecolare BI3
Molecular Weight (g/mol) 391.52
Numero MDL MFCD00036286
InChI Key YMEKEHSRPZAOGO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo boron triiodide, borane, triiodo, triiodoboron, acmc-1bo2g, boron triiodide 1g, inchi=1/bi3/c2-1 3
PubChem CID 83546
IUPAC Name triiodoborane
SMILES IB(I)I
Specifica
Punti di ebollizione 210°C
Materiale o nome chimico Boron triiodide
Punto di fusione 48°C to 51°C
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio >98%
Informazioni di solubilità Reacts with water.
Peso formulazione 391.52
Odore Pungent
Sensibilità Light and moisture sensitive
Densità 3.35