Learn More
Duran™ Piastre di cristallizzazione con beccuccio in vetro borosilicato
Codice prodotto. p-8011329 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
40 mL
60 mL
100 mL
150 mL
300 mL
500 mL
900 mL
2000 mL
3500 mL
Diametro (sistema metrico):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
230 mm
Altezza (sistema metrico):
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11796562
Marca: Duran™ 213113809
Con beccuccio. Le piastre di cristallizzazione in vetro borosilicato DURAN™ con beccuccio hanno un'ottima resistenza agli urti.
  • Good thermal-shock resistance
  • High operating temperature (+500 °C)
  • Not designed for use under differential pressure or vacuum conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Borosilicato Duran
Forma Round
Tipo Piastra per cristallizzazione
Altezza (sistema metrico) 40 mm
Diametro (sistema metrico) 70 mm