Learn More
Brand™ Borosilicate Gas Wash Bottles
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Tipo | Gas Washing Bottle |
| Diameter (Metric) Outside | 11 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 275 mm |
| Certificazione/Conformità | DIN 12463 |
| Quantità | 1 Each |