Learn More
Hecht Karl™ Borosilicate Glass 3.3 Automatic Pipets
Codice prodotto. 10618471
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10618471 50 mL Pezzo
10608471 25 mL Pezzo
10585182 10 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10618471 Fornitore Hecht Karl™ N. del fornitore 41877015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.04€
    41.27€ / pezzi 1
    Risparmia 34.77€
    45% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Include Standard Ground NS 29/32
Quantità 1 Pack
Volume (sistema metrico) 50 mL
Tipo Automatic Pipette