Learn More
BRAND™ Borosilicate Glass 3.3 Lid with Socket
Codice prodotto. 10059910 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
320 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
10059910 320 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10059910 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 65743
In stock
Borosilicate Glass 3.3 Lid with Socket Lid designed for use with desiccators.
  • Includes a socket in the lid
  • Nomical size: 250 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 320 mm
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Include NS 24/29 socket
Product Type Desiccator Lid