Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provette in vetro borosilicato 3.3
Codice prodotto. 11833380
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
25 mm
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
100 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Tipo di design:
Fondo rotondo
Round Bottom, Flanged Collar
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 50
Codice prodotto. 11833380
Marca: DWK Life Sciences A618018001221
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provette per test riutilizzabili Kimble Chase™ in vetro borosilicato 3.3 da utilizzare in laboratorio. Disponibili in diversi diametri metrici, con certificato DIN 12395.
Use Kimble™ Borosilicate Glass 3.3 Reusable Test Tubes in the laboratory. They are available in various metric diameters and are DIN 12395 certified.
  • Disponibilità con e senza bordi
  • Fondo rotondo
  • Sterilizzabili in autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità DIN 12395
Tipo di design Fondo rotondo
Descrizione Spessore: da 1,1 a 1,2 mm
Lunghezza (sistema metrico) 180 mm
Materiale Vetro borosilicato
Quantità Confezione da 100
Con bordo
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) 18 mm
Product Type Reusable Test Tube