Learn More
Laboratory Sales™ Fiala crimp in vetro borosilicato
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 ml
Dimensione della confezione:
466 sets
Descrizione
- Ideal for securely containing contents with solid or septa caps.
- Transparent for content visibility.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 15 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Volume (sistema metrico) | 2 ml |
| N. per confezione | 466 |
| Altezza (sistema metrico) | 33 mm |
| Quantità | Confezione da 466 |