Learn More
Robu™ Imbuti filtranti in vetro borosilicato Buchner
Marca:  Robu™ 21123
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09000kg
Codice prodotto. 10022231
  • 44.45€ / Pezzo
Spedizione stimata: 08-06-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
65 mm (OD); 60 mm (ID)
10 mm
56 mm
65mm
Imbuto per filtrazione Buchner
125 ml
Vetro borosilicato
Highly resistant to most chemicals such as solvents, acids and alkalis
3