Learn More
Robu™ Imbuti filtranti in vetro borosilicato Buchner
Marca: Robu™ 21252
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.11100kg
Specifica
85 mm (OD); 80 mm (ID) | |
18mm | |
65 mm | |
85mm | |
Imbuto per filtrazione Buchner |
250 ml | |
Vetro borosilicato | |
Highly resistant to most chemicals such as solvents, acids and alkalis | |
2 |