Learn More
Robu™ Imbuti filtranti in vetro borosilicato Buchner
Marca:  Robu™ 21554
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09000kg
Codice prodotto. 10092121
  • 97.05€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-03-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
100 mm (OD); 95 mm (ID)
22 mm
100 mm
100mm
Imbuto per filtrazione Buchner
500 ml
Vetro borosilicato
Highly resistant to most chemicals such as solvents, acids and alkalis
4