Learn More
Cytiva Borosilicate Glass C Tubes
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Borosilicate Glass
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con | 16/40 Columns |
| Tipo | C Tube |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Pressione massima | 1 bar |
| Min. Operating Temperature (Metric) | 4°C |
| Temperatura operativa max (sistema metrico) | 60°C |