Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilicate Glass Centrifuge Tube
Codice prodotto. 11894050 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
160 mm
167 mm
203 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 11894050
Marca: BRAND™ 362338
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Withstands RCF up to 700. Design and accuracy meet ASTM (American Society for Testing and Materials) specifications.
  • Withstands RCF up to 700.
  • Borosilicate glass construction (Boro 3.3)
  • Cylindrical with conical bottom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
N. per confezione 2
Lunghezza (sistema metrico) 167 mm
Forma del fondo Conical
Diametro (sistema metrico) 96 mm
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 700 x g