Learn More
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Chromatography Column with Fritted Disc and PTFE Stopcock Plug
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
500 mm
600 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
38 mm
50 mm
64 mm
75 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 40-60 micron porosity glass frit at the lower end to act as a support for column packing material
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Ion exchange chromatography |
| Quantità | 1 Each |
| Diametro (sistema metrico) interno | 50 mm |
| Tipo | Chromatography Column |
| Tipo USP | Type I |
| Capacità della colonna | 589 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Include | With fritted disc and PTFE stopcock plug |