Learn More
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Chromatography Column with Fritted Disc and PTFE Stopcock Plug
Codice prodotto. 11817433
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
500 mm
600 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
38 mm
50 mm
64 mm
75 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11817433
Marca: Kimble Chase™ 4205400630
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Gravity chromatography column manufactured from medium wall tubing with 821000 PTFE stopcock
  • 40-60 micron porosity glass frit at the lower end to act as a support for column packing material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Ion exchange chromatography
Quantità 1 Each
Diametro (sistema metrico) interno 64 mm
Tipo Chromatography Column
Tipo USP Type I
Capacità della colonna 965 mL
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Materiale Borosilicate Glass
Include With fritted disc and PTFE stopcock plug