Learn More
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Chromatography Column with Fritted Disc
Codice prodotto. 11817423
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11817423
Marca: Kimble Chase™ 4203200234
Solo null disponibili
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Ion exchange chromatography
Quantità 1 Each
Diametro (sistema metrico) interno 22 mm
Tipo Chromatography Column
Tipo USP Type I
Capacità della colonna 150 mL
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm
Materiale Borosilicate Glass
Include With fritted disc