Learn More
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Chromatography Column with Removable Fritted Disc
Codice prodotto. 11880522
Click to view available options
Capacità della colonna:
75 mL
150 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11880522
Marca: Kimble Chase™ 4222305020
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Ion exchange chromatography
Quantità 1 Each
Diametro (sistema metrico) interno 20 mm
Tipo Chromatography Column
Tipo USP Type I
Capacità della colonna 150 mL
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Materiale Borosilicate Glass
Include With removable fritted disc