Learn More
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Chromatography Column with Removable Fritted Disc
Click to view available options
Capacità della colonna:
75 mL
150 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Ion exchange chromatography |
| Quantità | 1 Each |
| Diametro (sistema metrico) interno | 20 mm |
| Tipo | Chromatography Column |
| Tipo USP | Type I |
| Capacità della colonna | 75 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Include | With removable fritted disc |