Learn More
Fisherbrand™ Buretta di classe AS in vetro borosilicato con tappo in Teflon
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Constructed of borosilicate glass
- Single bore with interchangeable PTFE stopcock
- Blue ceramic graduations
- Class AS, BS-ISO 385 Compliance
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Graduazioni | 0.1 mL |
| Include | Rubinetto d'arresto intercambiabile a foro singolo |
| Bilancia | Ceramica blu |
| Materiale del rubinetto | PTFE |
| Tolleranza | ±0.05 mL |
| Tipo | Buretta |
| Class | Classe AS |