Learn More
Buretta di classe B in vetro borosilicato con rubinetto d'arresto in PTFE
Codice prodotto. 11546913 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Materiale del rubinetto:
PTFE
Vetro
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11546913
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In vetro borosilicato a norma BS-ISO 385. La buretta classe B in vetro borosilicato con rubinetto d'arresto Fisherbrand™ include un rubinetto d'arresto in PTFE o in vetro intercambiabile a foro singolo con graduazioni in ceramica blu da 0.10 ml.
Manufactured from borosilicate glass and omplies with BS-ISO 385 standards. Fisherbrand™ Borosilicate Glass Class B Burette with Stopcock includes single bore, interchangeable glass or PTFE stopcock with 0.10mL blue ceramic graduations.
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Complies with BS-ISO 385
  • Single bore
  • Interchangeable glass or PTFE stopcock
  • 0.10mL blue ceramic graduations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 ml
Materiale Vetro borosilicato
Graduazioni 0.1 mL
Include Rubinetto d'arresto intercambiabile a foro singolo
Bilancia Ceramica blu
Materiale del rubinetto Vetro
Tolleranza ±0.1 mL
Tipo Buretta
Class Classe B