Learn More
IKA™ Borosilicate Glass Coated Receiving Flask
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
3000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Tipo | Receiving Flask |
| Quantità | 1 Each |
| Volume (sistema metrico) | 3000 mL |