Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Compact Automatic Burette with Glass Bottle
Codice prodotto. p-8010031 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10125134
Marca: BRAND™ 23919
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Fast to dismantle and easy to clean. BRAND™ BLAUBRAND™ Compact Automatic Burette with Bottle are also simple to repair because all individual components replaceable.
  • Borosilicate glass construction
  • Class AS, DE-M marking
  • Graduations in blue
  • Detachable PTFE stopcock.
  • DIN EN ISO 385
  • Calibrated to deliver (TD, Ex).
  • All BLAUBRAND™ automatic burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging. On request, they are available also with an individual certificate, USP individual certificate or DAkkS calibration certificate.
  • Includes Burette tube with Schellbach stripe and automatic zeroing, stopcock with precision tip, filling tube (PVC, transparent), pumphead and 2000mL soda-lime glass bottle
  • Supports, burette clamps and rubber bellows sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Lunghezza (sistema metrico) 775 mm
Materiale Borosilicate Glass
Graduazioni 0.02 mL
Include Glass Bottle
Materiale del rubinetto PTFE
Tolleranza ±0.2 mL
Tipo Automatic Buret
Class Classe AS
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 385, USP