Learn More
BRAND™ Borosilicate Glass Conical Ground Joint Stopper
Codice prodotto. 10273821 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
NS 34/35
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10273821
Marca: BRAND™ 144520
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Solid or semi-hollow with octagonal grip. BRAND™ Borosilicate Glass Conical Ground Joint Stopper is constructed from Boro 3.3. to DIN 12252 standards.
  • Borosilicate glass constrcution (Boro 3.3. to DIN 12252)
  • Solid or semi-hollow
  • Octagonal grip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 1/Pk.
Giunto rastremato standard NS 14/23
Materiale Borosilicate Glass
Product Type Ground Joint Stopper
Forma Octagonal Grip (Solid)