Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Imbuti separatori conici in vetro borosilicato con tappo in vetro
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- Without scale
- With NS socket and PE stopper
- With screwthread retaining device
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Quantità | Confezione da 2 |
| Stopper Material | Polietilene |